Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ビーカー、トールフォーム
VWR®, ビーカー、トールフォーム
50 ml, 70 mm, 38 mm
Catalog # 213-1169
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ビーカー、トールフォーム
Catalog # 213-1169
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ビーカー、トールフォーム
VWR®, ビーカー、トールフォーム
50 ml, 70 mm, 38 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 10 items
Product Details & Documents
Borosilicate 3.3 glass, with spout.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Autoclavable
  • Volume graduations and labelling area
The economical alternative for a wide range of laboratory applications.
DIN 12331, ISO 3819
 : DIN 12331, ISO 3819
Specifications
  • 外径:
    38 mm
  • 容量:
    50 ml
  • 高さ:
    70 mm
  • Seq:
    01