Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ビュレット、横型ストップコック
VWR®, ビュレット、横型ストップコック
VWR®, ビュレット、横型ストップコック
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, ビュレット、横型ストップコック
VWR®, ビュレット、横型ストップコック
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Borosilicate 3.3 glass, class AS.
  • Schellbach stripe, stopcock with glass key
  • High contrast blue enamel graduations
  • Batch certificate included
DIN EN ISO 385
Certifications: DIN EN ISO 385
Product Family Options
Product Information
  • 容量
    Division
    Scale length
    Tolerance
    Availability
    Price
  • 10 ml
    0,05 ml
    500 mm
    0,02 ± ml
    1 * 1 items
  • 25 ml
    0,1 ml
    500 mm
    0,03 ± ml
    1 * 1 items
  • 50 ml
    0,1 ml
    500 mm
    0,05 ± ml