Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® MicroStar 12, ローター
VWR® MicroStar 12, ローター
VWR® MicroStar 12, ローター
VWR® MicroStar 12, ローター
Product Family Options
  • 説明
  • Rotor for 4× (8×0,2 ml) PCR strips, max. 6000 RPM
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Rotor for 10×1,8 ml cryotubes, max. RCF 12300 ×g