Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
Supplier:   VWR Collection
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
4 Options Available Below
Product Details & Documents
PTFE covered, rare earth magnetic core. For the removal of stirring magnets from vessels of all kinds.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for use at high and low temperatures (−200 to +280 °C)
Product Family Options
Product Information
  • 長さ
    直径
    Availability
    Price
  • 150 mm
    10 mm
    1 * 1 items
  • 250 mm
    10 mm
    1 * 1 items
  • 350 mm
    10 mm
    1 * 1 items
  • 450 mm
    10 mm