Lithium nitrate ≥99%, purified
25029.268
:
- パックタイプ:Plastic bottle for solids
- Pk:500 g
- Seq:3645
- Assay:Min. 99 %
- Cl (Chloride):Max. 200 ppm
- SO4 (Sulphate):Max. 0.02 %
:
:68.95 g/mol
:13,05558
:255 °C
:2,38 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:232-218-9
:2722
:5.1,III
:GHS03
:7790-69-4
:LiNO₃
:MFCD00011094