Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, サーキュレータ用アクセサリー
VWR®, サーキュレータ用アクセサリー
VWR®, サーキュレータ用アクセサリー
VWR®, サーキュレータ用アクセサリー
Stainless steel probes suitable for used with any instrument that has an Advanced Digital (AD) or Advanced Programmable (AP) controller.
Probe measurements: 152 mm length, 4,7 mm Ø.
Product Family Options
  • 説明
  • PT100 probe with 0,6 m cable
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • PT100 probe with 3 m cable
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • PT100 probe with 7,6 m cable
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • PT100 probe with 15 m cable