Sulphuric acid 0.01 mol/l (0.02 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
95032.1000
:
- パックタイプ:Plastic bottle
- Pk:1 L
- Seq:5037
- Titer:0.00995 - 0.01005 mol/l
:
:98.08 g/mol
:1,01 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:231-639-5
:2796
:8,II
:7664-93-9
:H₂SO₄
:MFCD00064589