Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid
86732.290
:
- パックタイプ:Glass bottle
- Pk:1 L
- Seq:5037
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.098 - 0.102 mol/l
:
:100.46 g/mol
:120 °C (1013 hPa)
:1,050 g/cm³ (20 °C)
:40 °C (closed cup)
:Ambient
:231-512-4
:2920
:8 (3),II
:GHS02
:GHS05
:7601-90-3
:HClO₄
:MFCD00011325