Orders LinkContactUsLinkComponent
pHインジケーターペーパー、ロタ
pHインジケーターペーパー、ロタ
Universal Indicator, Rota, 1-10,0, 1
Catalog # VWRC109526.0005
Supplier:   VWR Chemicals
pHインジケーターペーパー、ロタ
Catalog # VWRC109526.0005
Supplier:  VWR Chemicals
pHインジケーターペーパー、ロタ
pHインジケーターペーパー、ロタ
Universal Indicator, Rota, 1-10,0, 1
Price
$37.83
Log in for availability
1 * 5 items
Product Details & Documents
These rolls (4,8 m × 10 mm) have only 1 colour zone and are useful where high precision of measurement is not necessary.
Specifications
  • pH gradation:
    1
  • pH range:
    1-10,0
  • 説明:
    Universal Indicator, Rota