Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, メカニカルタイマー
VWR®, メカニカルタイマー
Mechanical timer, White, 3 min, 57×57 mm
Catalog # 609-0127
Supplier:   VWR Collection
VWR®, メカニカルタイマー
Catalog # 609-0127
Supplier:  VWR Collection
VWR®, メカニカルタイマー
VWR®, メカニカルタイマー
Mechanical timer, White, 3 min, 57×57 mm
Product Details & Documents
This dial timer has a timing capacity of 60 minutes.
  • Audible alarm
  • Highly visible red arrow
Documents
Specifications
  • Colour:
    White
  • 説明:
    Mechanical timer
  • Accuracy:
    3 min
  • W×H:
    57×57 mm