Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® VMS-A, マグネット式ホットプレート攪拌機
VWR® VMS-A, マグネット式ホットプレート攪拌機
VMS-A magnetic hotplate stirrer with stainless steel plate, EU-plug
Catalog # 442-0185
Supplier:   VWR Collection
VWR® VMS-A, マグネット式ホットプレート攪拌機
Catalog # 442-0185
Supplier:  VWR Collection
VWR® VMS-A, マグネット式ホットプレート攪拌機
VWR® VMS-A, マグネット式ホットプレート攪拌機
VMS-A magnetic hotplate stirrer with stainless steel plate, EU-plug
Product Details & Documents
Stirrer with stainless steel plate and a maximum stirring capacity of 10 L.
  • Fixed safety circuit (400 °C)
  • Soft-start stirring motor
Certifications: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Specifications
  • 説明:
    VMS-A magnetic hotplate stirrer with stainless steel plate, EU-plug
  • Plate material:
    Stainless steel
  • Cat. No.:
    442-0185
  • Model:
    VMS-A
  • Speed range:
    100 - 2000 min⁻¹
  • Power input/output:
    15/2 W
  • W×D×H:
    168×220×105 mm
  • Temperature range:
    Ambient…320 °C
  • Plate dimensions:
    Ø 125 mm
  • Heat output:
    400 W
  • Max. stirring capacity H₂O:
    10 L
  • Weight:
    2,4 kg