Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
4 Options Available Below
Product Details & Documents
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. For the removal of stirring magnets from vessels of all kinds.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for use at high and low temperatures (−200 to +280 °C)