Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マグネティックスターリングディスク
VWR®, マグネティックスターリングディスク
Supplier:   VWR Collection
VWR®, マグネティックスターリングディスク
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, マグネティックスターリングディスク
VWR®, マグネティックスターリングディスク
3 Options Available Below
Product Details & Documents
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. The special shape with raised surface in the centre ensures very good agitation even at low speeds. Ideal for use in glass beakers.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for use at high and low temperatures (−200 to +280 °C)
Product Family Options
Product Information
  • 長さ
    直径
    Availability
    Price
  • 45 mm
    27 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 62 mm
    37 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 70 mm
    37 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 items
    1 * 5 items