Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マグネット式スターラーバー、オーバル
VWR®, マグネット式スターラーバー、オーバル
VWR®, マグネット式スターラーバー、オーバル
VWR®, マグネット式スターラーバー、オーバル
PTFE covered, Alnico V magnetic core. Smooth surface. Designed for use in round bottomed flasks.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for high and low temperature applications (−200 to +280 °C)
Product Family Options