Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マグネット式スターラーバー、三角形
VWR®, マグネット式スターラーバー、三角形
VWR®, マグネット式スターラーバー、三角形
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, マグネット式スターラーバー、三角形
VWR®, マグネット式スターラーバー、三角形
9 Options Available Below
Product Details & Documents
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. Smooth surface. Particularly effective for dissolving solids and mixing sediments because of the scraper-like action on the base of the container.
  • High turbulence, even at low speeds
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for high and low temperature applications (−200 to +280 °C)