Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, キュベット用マグネチックスターラー
6 mm, 9 mm
  442-0502
VWR®, キュベット用マグネチックスターラー
  442-0502
VWR®, キュベット用マグネチックスターラー
VWR®, キュベット用マグネチックスターラー
6 mm, 9 mm
1 * 10 items
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. Designed for agitating in 10 mm standard cuvettes.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for use at high and low temperatures (−200 to +280 °C)
  • 直径:
    9 mm
  • 高さ:
    6 mm