Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ラック、凍結ボックス用
VWR®, ラック、凍結ボックス用
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ラック、凍結ボックス用
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, ラック、凍結ボックス用
VWR®, ラック、凍結ボックス用
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Stainless steel, with handles.
Horizontal racks fit cryoboxes up to 133×133 mm.
Product Family Options
Product Information
  • Compartments
    Cryobox height
    W×D×H ext.
    Availability
    Price
  • 12 (3×4)
    75 mm
    556×140×245 mm
    1 * 1 items
  • 16 (4×4)
    50 mm
    556×140×225 mm