Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ラック、極低温バイアル用
VWR®, ラック、極低温バイアル用
(Ø 12,5 mm) 1 - 5 ml, 50 (5×10), Blue, 199×104×24,5 mm
Catalog # 211-0139
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ラック、極低温バイアル用
Catalog # 211-0139
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ラック、極低温バイアル用
VWR®, ラック、極低温バイアル用
(Ø 12,5 mm) 1 - 5 ml, 50 (5×10), Blue, 199×104×24,5 mm
Product Details & Documents
PC.
  • Numeric hole index
  • Moulded tabs in the bottom of each well to secure vials in place for easier opening and closing
  • Ribbed grips make handling with gloves easier
Withstands both cryogenic freezing and autoclaving.
Specifications
  • For:
    (Ø 12,5 mm) 1 - 5 ml
  • 穴の数:
    50 (5×10)
  • Colour:
    Blue
  • W×D×H:
    199×104×24,5 mm