Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
These universal tips are compatible with most micropipettes.
  • Non sterile, autoclavable
  • Smooth inside surface finish for minimum retention of dispensed liquid
Colour: Transparent (0,5 - 10 µl), yellow (2 - 200 µl and 5 - 200 µl), blue (200 - 1000 µl)
Ordering information: Supplied loose or in racks holding 96 tips.
Product Family Options
  • 容量
    Sterile
    Tip colour
    Packed
  • 0,5 - 10 µl
    -
    Transparent
    10 racks, 96 each
    1 * 960 items
    1 * 960 items
  • 0,5 - 20 µl
    -
    Transparent
    Bulk
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 2 - 200 µl
    -
    Yellow
    Bulk
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • 2 - 200 µl
    -
    Yellow
    10 racks, 96 each
    1 * 960 items
    1 * 960 items
  • 5 - 200 µl
    -
    Yellow
    Bulk
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • 5 - 200 µl
    -
    Yellow
    10 racks, 96 each
    1 * 960 items
    1 * 960 items
  • 200 - 1000 µl
    -
    Blue
    Bulk
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • 200 - 1000 µl
    -
    Blue
    10 racks, 96 each
    1 * 960 items
    1 * 960 items