Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ピペットチップ、ユニバーサル
VWR®, ピペットチップ、ユニバーサル
VWR®, ピペットチップ、ユニバーサル
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, ピペットチップ、ユニバーサル
VWR®, ピペットチップ、ユニバーサル
2 Options Available Below
Product Details & Documents
PP, autoclavable.
  • Manufactured without lubricants
  • Cadmium-free pigments
  • Environmentally friendly packaging system
Colour: Yellow (2 - 200 µl), blue (50 - 1000 µl)
Length: 50 mm (2 - 200 µl), 70 mm (50 - 1000 µl)
Product Family Options
Product Information
  • 容量
    長さ
    Tip colour
    Colour code
    Packed
    Availability
    Price
  • 2 - 200 µl
    50 mm
    Yellow
    Yellow
    Bulk
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 50 - 1000 µl
    70 mm
    Blue
    Bulk (1×500)
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 items
    1 * 500 items
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    説明
    使用対象
    Availability
    Price
  • 613-2288
    Tip-Box N, PP, with push on lid, stackable and autoclavable, for 1000 µl tips
    50 - 1000 µl tips
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    説明
    使用対象
    Availability
    Price
  • 613-2287
    Tip-Box N, PP, with push on lid, stackable and autoclavable, for 200 µl tips
    2 - 200 µl tips