Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ストローピペット、英語版のみ
VWR®, ストローピペット、英語版のみ
Straw pipettes, 1 ml, 25 per bag
Catalog # 612-1675
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ストローピペット、英語版のみ
Catalog # 612-1675
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ストローピペット、英語版のみ
VWR®, ストローピペット、英語版のみ
Straw pipettes, 1 ml, 25 per bag
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1.000 items
Product Details & Documents
Straw pipettes made from PP, irradiated, disposable, sterile, without graduation.
  • Traceability including the expiry date on the secondary packaging
  • Zip bag can be pressed closed ensuring product protection
  • Tamper-evident seal guarantees the sterility of the product
Caution: *The product(s) below are outside the scope of the EU Directive 2019/904
Specifications
  • Packed:
    25 per bag
  • 容量:
    1 ml
  • 説明:
    Straw pipettes
  • Seq:
    01