Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ピペットスタンド
VWR®, ピペットスタンド
VWR®, ピペットスタンド
VWR®, ピペットスタンド
Pipette stands made of transparent acrylic.
  • Three, four or six-place racks, accommodate most micropipettes
  • Width of upper notches: 25 mm
  • Width of lower notches: 20 mm
Product Family Options
  • 説明
    For
    Colour
  • Pipette stand
    3 pipettes
    Transparent
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Pipette stand
    4 pipettes
    Transparent
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Pipette stand
    6 pipettes
    Transparent