Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ジャー、広口、スクリューキャップ付き
VWR®, ジャー、広口、スクリューキャップ付き
VWR®, ジャー、広口、スクリューキャップ付き
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, ジャー、広口、スクリューキャップ付き
VWR®, ジャー、広口、スクリューキャップ付き
9 Options Available Below
Product Details & Documents
PTFE, strong walled.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from –200 to +280 °C
  • Exceptionally smooth inner walls to prevent contamination
Stable, extremely robust construction. Special recessed grips in the cap make it easy to handle. The wide mouth allows easy filling and cleaning.
Product Family Options
Product Information
  • 容量
    高さ
    Ø cap
    Availability
    Price
  • 15 ml
    34 mm
    34 mm
    1 * 1 items
  • 30 ml
    62 mm
    34 mm
    1 * 1 items
  • 60 ml
    46 mm
    60 mm
    1 * 1 items
  • 120 ml
    62 mm
    72 mm
    1 * 1 items
  • 240 ml
    100 mm
    72 mm
    1 * 1 items
  • 360 ml
    95 mm
    90 mm
    1 * 1 items
  • 480 ml
    125 mm
    90 mm
    1 * 1 items
  • 1000 ml
    160 mm
    110 mm
    1 * 1 items
  • 2200 ml
    260 mm
    134 mm