Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ビーカーカップ、使い捨て、製
VWR®, ビーカーカップ、使い捨て、製
VWR®, ビーカーカップ、使い捨て、製
VWR®, ビーカーカップ、使い捨て、製
PS.
  • Suitable for use in various sample dispensers
  • Beakers with capacity of 5 and 20 ml are recommended for use in flame photometric analyses
Economical, multipurpose beaker for a very wide range of uses.
Product Family Options
  • 容量
    高さ
  • 5 ml
    23 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 10 ml
    30 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 20 ml
    32 mm
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • 50 ml
    50 mm
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • 150 ml
    65 mm
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • 250 ml
    88 mm