Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, デシケータープレート
VWR®, デシケータープレート
Supplier:   VWR Collection
VWR®, デシケータープレート
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, デシケータープレート
VWR®, デシケータープレート
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Porcelain desiccator plates. Central hole Ø 20 mm, filter holes Ø approximately 5 mm. Suitable for use with any desiccators with corresponding diameter.
Certifications: DIN 12911
Product Family Options
Product Information
  • Type
    直径
    Availability
    Price
  • Porcelain
    90 mm
    1 * 1 items
  • Porcelain
    140 mm
    1 * 1 items
  • Porcelain
    190 mm
    1 * 1 items
  • Porcelain
    235 mm
    1 * 1 items
  • Porcelain
    280 mm