About this item
J.T.Baker® Cell Lysis Solution Biotech Reagentは、産生細胞株(HEK293親株および懸濁株、SF9)からAAV粒子を抽出・回収するのに最適化な、cGMPに準拠した調合済みですぐに使用できる洗浄剤です。J.T.Baker® Cell Lysis Solutionは、オクチルフェノールエトキシレートを含まない非イオン性界面活性剤の独自ブレンドであり、REACHやダウンストリームクリアランスに関連する環境問題に対応し、業界で標準的な洗浄剤にも劣らない性能を発揮します。遺伝子治療のワークフロー向けに設計されている当製剤は、すぐに使用でき、低粘度であり、低温輸送や保管が不要であり、開発から大規模商業バッチまでのプロセスをサポートするサイズが揃っているため、使用および取り扱いが容易です。詳細な説明は、技術資料に記載されています。
- オクチルフェノールエトキシレートと同等の細胞溶解性能
- ウイルス粒子保護の強化
- 泡立ちや粘度が抑えられており、室温での輸送・保管が可能なため、使用および取り扱いが容易
- 0.1μm濾過液
独自の処方CFR 1910.1200(OSHA HSC規則)29条に基づく有害物質ではありません。
GMP細胞溶解液の化学的仕様:
GMP製造品
屈折率:1.1~1.5
外観:試験合格
pH:情報のみ
粘度(25℃):情報のみ
密度:0.9~1.2 g/mL
好気性微生物の総数:100 cfu/mL
酵母およびカビの総数:10 cfu/mL
380~450 nmでのUV-Vis(最大吸収):情報のみ
Chemical Specifications of GMP Cell lysis solution
GMP Manufactured Product
Refractive Index: 1.1-1.5
Appearance: Passes Test
pH: For information only
Viscosity (25°C): For information only
Density: 0.9 – 1.2 g/mL
Total Aerobic Microbial Count: 100 cfu/mL
Total Yeast and Mold Count: 10 cfu/mL
UV-Vis (max Absorption) at 380-450 nm: For information only
Specifications
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Environmental certification:EPA safer choice chemical
Specifications
Related Information
Certificates
Search by Lot NumberJ.T. Baker Cell Lysis Solution Detergent clearance using Affinity Chromatography J.T. Baker Cell Lysis Solution Detergent clearance using Anion Exchange Chromatography J.T.Baker® Cell Lysis Solution Efficiency J.T.Baker® Cell Lysis Solution for AAV Particle Protection J.T.Baker® Cell Lysis Solution for AAV Particle Protection, Biotech Reagent
Application Notes
J.T.Baker® Cell Lysis Solution, Biotech Reagent J.T.Baker® Cell Lysis Solution, Biotech Reagent J.T.Baker® Cell Lysis Solution, Biotech Reagent PDE Technical Note J.T.Baker® Cell Lysis Solution, Biotech Reagent Product Regulatory Datasheet J.T.Baker® Cell Lysis Solution, PDE Technical Note
Additional Product Details
spec_BAKRG193-01 spec_BAKRG193-04 spec_BAKRG193-05 spec_BAKRG193-07 spec_BAKRG193-09