VWR®, 自動細胞カウンター
VWR®自動細胞カウンターとVWR®自動細胞カウンターFluoで時間を節約し、ばらつきを抑えます。インテリジェントな画像認識と高度な光学イメージング技術により、正確かつ自動的に細胞解析、細胞濃度、細胞サイズの測定を実現します。
- 幅広いアプリケーション:細胞計数、細胞生存率、AO/PI染色、細胞トランスフェクション効率、細胞発現
- コンパクト設計の一体型装置
- VWR®自動細胞カウンターFluoのデュアル・チャンネル・オプション
- 互換性のある蛍光キューブ3個(緑、青、赤)
- 2つのチャンバー付き細胞計数スライド消耗品
- わずか9秒で正確な細胞識別
- 使いやすいインターフェースで操作が簡単
- 調整可能なパラメータ(焦点、明るさ、細胞サイズ範囲、丸み範囲)
- 10,000以上の計数レポートが保存できるデータ記録システム
VWR®自動細胞カウンターFluoデュアル・チャネル:取り外し可能な構造ブロック設計により、蛍光キューブの設置と交換が簡単に行えます。蛍光キューブは別売となります。
DAPI用FLキューブ青、Hoechst、アクリジンオレンジ(AO)用BFP FLキューブ緑、Calcein-AM、Alexa fluor 488、SYBR緑、FITC、ヨウ化プロピジウム(PI)用GFP FLキューブ赤、DsRed、dTomato、RFP。
Flouroscent cubes to be selected as per excitation and emission wavelengths.
: 認証:CEマークおよびUKCAマーク取得済み。
VWR®自動細胞カウンターとVWR®自動細胞カウンターFluoで時間を節約し、ばらつきを抑えます。インテリジェントな画像認識と高度な光学イメージング技術により、正確かつ自動的に細胞解析、細胞濃度、細胞サイズの測定を実現します。
- 幅広いアプリケーション:細胞計数、細胞生存率、AO/PI染色、細胞トランスフェクション効率、細胞発現
- コンパクト設計の一体型装置
- VWR®自動細胞カウンターFluoのデュアル・チャンネル・オプション
- 互換性のある蛍光キューブ3個(緑、青、赤)
- 2つのチャンバー付き細胞計数スライド消耗品
- わずか9秒で正確な細胞識別
- 使いやすいインターフェースで操作が簡単
- 調整可能なパラメータ(焦点、明るさ、細胞サイズ範囲、丸み範囲)
- 10,000以上の計数レポートが保存できるデータ記録システム
VWR®自動細胞カウンターFluoデュアル・チャネル:取り外し可能な構造ブロック設計により、蛍光キューブの設置と交換が簡単に行えます。蛍光キューブは別売となります。
DAPI用FLキューブ青、Hoechst、アクリジンオレンジ(AO)用BFP FLキューブ緑、Calcein-AM、Alexa fluor 488、SYBR緑、FITC、ヨウ化プロピジウム(PI)用GFP FLキューブ赤、DsRed、dTomato、RFP。
Flouroscent cubes to be selected as per excitation and emission wavelengths.
: 認証:CEマークおよびUKCAマーク取得済み。
Manual VWR® Automated Cell Counter Manual VWR® Automated Cell Counter Fluo Manual VWR® Automated Cell Counter Fluo_49893-2000 Manual VWR® Automated Cell Counter_49893-2000 Short Manual VWR® Automated Cell Counter
- Catalog No:
- 49862-2000
- 49893-2000
- 49893-4950
- 49893-4951
- 49893-4952
- Model:
- Automated cell counter
- Automated cell counter Fluo (without Fluo cubes)
- Light source:
- Brightfield
- Brightfield, fluorescent
- Display:
- 7" capacitive touch screen
- 7" capacitive touch screen
- W×D×H:
- 212×165×264 mm
- 212×165×264 mm
- Weight:
- 3,2 kg
- 3,2 kg
Product Family Options
Cell counters
- 説明波長
Specifications
Cat. No.49862-2000ModelAutomated cell counterLight sourceBrightfieldDisplay7" capacitive touch screenW×D×H212×165×264 mmWeight3,2 kgSpecifications
Cat. No.49893-2000ModelAutomated cell counter Fluo (without Fluo cubes)Light sourceBrightfield, fluorescentDisplay7" capacitive touch screenW×D×H212×165×264 mmWeight3,2 kg
Fluo cubes
- 説明波長
Specifications
Cat. No.49893-4950ModelLight sourceDisplayW×D×HWeightSpecifications
Cat. No.49893-4951ModelLight sourceDisplayW×D×HWeightSpecifications
Cat. No.49893-4952ModelLight sourceDisplayW×D×HWeight
Consumables
- 説明
- VWR® cell counting slide (2 samples/slide)1 * 50 items$0.00