Orders LinkContactUsLinkComponent
Tygon® E-Lab E-3603 Transfer Tubing
Tygon® E-Lab E-3603 Transfer Tubing
Certificates
Tygon® E-Lab E-3603 Transfer Tubing
29 Options Available Below
Product Details & Documents
Long life, won’t age or oxidize.
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
Formulation - E3603
Applications:General laboratory use.
Characteristics: Long life, won’t age or oxidize, able to bend to sharp radius curves, and easily works with fittings. Transparent.
Temperature range: –58 to 165 °F (–50 to 74 °C)
Specifications for Product Family
Specifications
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 4,8 bar (69 psi)
  • 4,8 bar (69 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 3,2 bar (47 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 1,6 bar (23 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 1 bar (14 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 1,9 bar (28 psi)
  • 1 bar (14 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 1,7 bar (24 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • Max. temperature:
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • Min. temperature:
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 4,8 bar (69 psi)
  • 4,8 bar (69 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 3,2 bar (47 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 1,6 bar (23 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 1 bar (14 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 1,9 bar (28 psi)
  • 1 bar (14 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 1,7 bar (24 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • 説明
    チューブ内径
    壁の厚さ
    チューブ外径
    Tubing material
    長さ
    Colour
    Availability
    Price
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1/32" ID x 3/32" OD; 50 Ft
    0,8 mm (0,03125")
    0,8 mm
    2,4 mm (0,09375")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-70
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    4,8 bar (69 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    4,8 bar (69 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1/16" ID x 3/16" OD; 50 Ft
    1,6 mm (0,0625")
    1,6 mm
    4,8 mm (0,1875")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-72
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    4,8 bar (69 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    4,8 bar (69 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 3/32" ID x 5/32" OD; 50 Ft
    2,4 mm (0,09375")
    0,8 mm
    4 mm (0,15625")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-73
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    1,7 bar (25 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    1,7 bar (25 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 3/32" ID x 7/32" OD; 50 Ft
    2,4 mm (0,09375")
    1,6 mm
    5,6 mm (0,21875")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-74
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    3,2 bar (47 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    3,2 bar (47 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1/8" ID x 3/16" OD; 50 Ft
    3,2 mm (0,125")
    0,8 mm
    4,8 mm (0,1875")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-75
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    1,4 bar (20 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    1,4 bar (20 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1/8" ID x 1/4" OD; 50 Ft
    3,2 mm (0,125")
    1,6 mm
    6,4 mm (0,25")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-76
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    2,5 bar (36 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    2,5 bar (36 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 5/32" ID x 7/32" OD; 50 Ft
    4 mm (0,15625")
    0,8 mm
    5,6 mm (0,21875")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-77
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    1,2 bar (17 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    1,2 bar (17 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 3/16" ID x 5/16" OD; 50 Ft
    4,8 mm (0,1875")
    1,6 mm
    8 mm (0,3125")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-78
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    1,7 bar (25 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    1,7 bar (25 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 3/16" ID x 3/8" OD; 50 Ft
    4,8 mm (0,1875")
    2,4 mm
    9,6 mm (0,375")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-79
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    2,5 bar (36 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    2,5 bar (36 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1/4" ID x 3/8" OD; 50 Ft
    6,4 mm (0,25")
    1,6 mm
    9,6 mm (0,375")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-80
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    1,4 bar (20 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    1,4 bar (20 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1/4" ID x 1/2" OD; 50 Ft
    6,4 mm (0,25")
    3,2 mm
    12,7 mm (0,5")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-82
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    2,5 bar (36 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    2,5 bar (36 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 5/16" ID x 7/16" OD; 50 Ft
    8 mm (0,3125")
    1,6 mm
    11,1 mm (0,4375")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-83
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    1,2 bar (17 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    1,2 bar (17 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 5/16" ID x 1/2" OD; 50 Ft
    8 mm (0,3125")
    2,4 mm
    12,7 mm (0,5")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-84
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    1,6 bar (23 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    1,6 bar (23 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 5/16" ID x 9/16" OD; 50 Ft
    8 mm (0,3125")
    3,2 mm
    14,3 mm (0,5625")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-85
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    2,1 bar (30 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    2,1 bar (30 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 3/8" ID x 9/16" OD; 50 Ft
    9,5 mm (0,375")
    2,4 mm
    14,3 mm (0,5625")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-87
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    1,4 bar (20 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    1,4 bar (20 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 7/16" ID x 9/16" OD; 50 Ft
    11,1 mm (0,4375")
    1,6 mm
    14,3 mm (0,5625")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-89
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    0,9 bar (13 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    0,9 bar (13 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1/2" ID x 5/8" OD; 50 Ft
    12,8 mm (0,5")
    1,6 mm
    16 mm (0,625")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-90
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    0,8 bar (12 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    0,8 bar (12 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1/2" ID x 11/16" OD; 50 Ft
    12,8 mm (0,5")
    2,4 mm
    17,5 mm (0,6875")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-91
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    1 bar (15 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    1 bar (15 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 3/4" ID x 1" OD; 50 Ft
    19,1 mm (0,75")
    3,2 mm
    25,4 mm (1")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-96
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    1 bar (14 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    1 bar (14 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1/16" ID x 1/8" OD; 50 Ft
    1,6 mm (0,0625")
    0,8 mm
    3,2 mm (0,125")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-71
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    2,5 bar (36 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    2,5 bar (36 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1/4" ID x 7/16" OD; 50 Ft
    6,4 mm (0,25")
    2,4 mm
    11,1 mm (0,4375")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-81
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    1,9 bar (28 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    1,9 bar (28 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 3/8" ID x 1/2" OD; 50 Ft
    9,5 mm (0,375")
    1,6 mm
    12,7 mm (0,5")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-86
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    1 bar (14 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    1 bar (14 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 3/8" ID x 5/8" OD; 50 Ft
    9,5 mm (0,375")
    3,2 mm
    16 mm (0,625")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-88
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    1,7 bar (25 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    1,7 bar (25 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1/2" ID x 3/4" OD; 50 Ft
    12,8 mm (0,5")
    3,2 mm
    19,1 mm (0,75")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-92
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    1,4 bar (20 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    1,4 bar (20 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1/2" ID x 13/16" OD; 50 Ft
    12,8 mm (0,5")
    4 mm
    20,6 mm (0,8125")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-93
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    1,7 bar (24 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    1,7 bar (24 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 5/8" ID x 13/16" OD; 50 Ft
    16 mm (0,625")
    2,4 mm
    20,6 mm (0,8125")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-94
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    0,9 bar (13 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    0,9 bar (13 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 5/8" ID x 7/8" OD; 50 Ft
    16 mm (0,625")
    3,2 mm
    22,2 mm (0,875")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-95
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    1,2 bar (17 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    1,2 bar (17 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 3/4" ID x 1-1/8" OD; 50 Ft
    19,1 mm (0,75")
    4,8 mm
    28,6 mm (1,125")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-97
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    1,4 bar (20 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    1,4 bar (20 psi)
    Warranty
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1" ID x 1-1/4" OD; 50 Ft
    25,4 mm (1")
    3,2 mm
    31,8 mm (1,25")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    15,2 m
    Transparent
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX07407-98
    Clarity
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    Max. pressure
    0,8 bar (12 psi)
    Max. temperature
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature
    –46 °C (–51 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Working pressure
    0,8 bar (12 psi)
    Warranty