ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Black Rubber Vacuum, Avantor®
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Black Rubber Vacuum, Avantor®
  • Model:
  • 96143-17
  • 96143-07
  • 96143-05
  • 96143-03
  • 96143-13
  • 96143-15
  • 96143-11
  • 96143-09
  • Clarity:
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • Max. pressure:
  • 2,8 bar (40 psi)
  • 3,4 bar (50 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 4,7 bar (68 psi)
  • 2,9 bar (42 psi)
  • 3,6 bar (52 psi)
  • 2,8 bar (40 psi)
  • 3,3 bar (48 psi)
  • Max. temperature:
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • Min. temperature:
  • –18 °C (0 °F)
  • –18 °C (0 °F)
  • –18 °C (0 °F)
  • –18 °C (0 °F)
  • –18 °C (0 °F)
  • –18 °C (0 °F)
  • –18 °C (0 °F)
  • –18 °C (0 °F)
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 40 psi
  • 50 psi
  • 41 psi
  • 68 psi
  • 42 psi
  • 52 psi
  • 40 psi
  • 48 psi
Frequently Bought Together