ContactUsLinkComponent
Masterflex® Complete Drum and Container Pumps, Avantor®
Masterflex® Complete Drum and Container Pumps, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Complete Drum and Container Pumps, Avantor®
Specifications
  • Model:
  • 70613-25
  • 70613-35
  • 70613-05
  • 70613-45
  • 70613-55
  • CE regulatory approval:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. temperature:
  • 80 °C (175 °F)
  • 80 °C (175 °F)
  • 55 °C (130 °F)
  • 90 °C (190 °F)
  • 90 °C (190 °F)
  • Max. viscosity:
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • Motor type:
  • TEFC
  • TEFC
  • ODP
  • TEFC
  • TEFC
  • Motor hp:
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • Outlet connection:
  • 1" hose barb
  • 1" hose barb
  • 1" hose barb
  • 1" hose barb
  • 1" hose barb
  • Tube length, inlet:
  • 39"
  • 47"
  • 39"
  • 39"
  • 47"
  • UL US regulatory approval:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Wetted materials:
  • PVDF, carbon, Hastelloy
  • PVDF, carbon, Hastelloy
  • Polypropylene, carbon, Hastelloy
  • CPVC, carbon, Hastelloy
  • CPVC, carbon, Hastelloy
  • Warranty:
  • 3 years
  • 3 years
  • 3 years
  • 3 years
  • 3 years