Orders LinkContactUsLinkComponent
ポンプモータースパイダーインサート、Buna-N®
ポンプモータースパイダーインサート、Buna-N®
Spider Insert, Buna-N, for A/L090/L095 Couplings
Catalog # MFLX07127-69
ポンプモータースパイダーインサート、Buna-N®
Catalog # MFLX07127-69
ポンプモータースパイダーインサート、Buna-N®
ポンプモータースパイダーインサート、Buna-N®
Spider Insert, Buna-N, for A/L090/L095 Couplings
Product Details & Documents
Create your own motor mounting with the hardware below.
  • Constructed of durable Buna-N®
Spider smooths power transfer, absorbs vibration, and compensates for minor misalignment.
Specifications
  • 説明:
    Spider Insert, Buna-N, for A/L090/L095 Couplings
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    説明
    Motor hp
    Availability
    Price
  • MFLX07127-59
    Coupling hardware for 5/8" diameter bore, 7,2 hp maximum
    7,2