Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Japan
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
トロリー
VWR®, トロリー、ユーロコンテナ用
VWR®, トロリー、ユーロコンテナ用
VWR®, トロリー、ユーロコンテナ用
216-2439
:
VWR Collection
VWR®, トロリー、ユーロコンテナ用
216-2439
:
VWR Collection
Colour:
Grey
説明:
Brakeless trolley for 800×600 container, ABS material, 250 kg load capacity, Ø125 mm wheel
Seq:
02
W×D×H:
820×620×200 mm
Pk:
1
Transport trolleys made from ABS.