Orders LinkContactUsLinkComponent
キャップマット、J.T.Baker® プレートメディオ用
キャップマット、J.T.Baker® プレートメディオ用
Capmat for J.T.Baker® Plate Medio, Transparent, EVA, 1 bag of 20, -
Catalog # 43001-0104
   Low Manufacturing Impact
Supplier:   Avantor
キャップマット、J.T.Baker® プレートメディオ用
Catalog # 43001-0104
Supplier:  Avantor
   Low Manufacturing Impact
キャップマット、J.T.Baker® プレートメディオ用
キャップマット、J.T.Baker® プレートメディオ用
Capmat for J.T.Baker® Plate Medio, Transparent, EVA, 1 bag of 20, -
Price
$107.49
Log in for availability
1 * 20 items
Product Details & Documents
Suitable to use with J.T.Baker® Plate Medio 43001-0101, 43001-0102 or 43001-0103.
Specifications
  • 光学特性:
    Transparent
  • Packed:
    1 bag of 20
  • Sterile:
    -
  • 説明:
    Capmat for J.T.Baker® Plate Medio
  • Material:
    EVA
  • Cat. No.:
    43001-0104
  • Environmental certification:
    ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact