Orders LinkContactUsLinkComponent
シーリングメンブレン、クラシック、VWR®
シーリングメンブレン、クラシック、VWR®
シーリングメンブレン、クラシック、VWR®
シーリングメンブレン、クラシック、VWR®
シーリングメンブレン、クラシック、VWR®
VWR® PCR membranes are DNAse- and RNAse-free.
  • Minimises sample loss due to vaporisation
  • Eliminates chances of leaching
Preferred solution for sealing.
Product Family Options
  • 説明
  • PCR 96-well plate sealing membrane
    1 * 100 items
    1 * 100 items - $77.84
    $77.84
    1 * 100 items
       $77.84
  • qPCR 96-well plate optical sealing, pressure sensitive membrane
    1 * 100 items
    1 * 100 items - $394.39
    $394.39
    1 * 100 items
       $394.39
  • Aluminum membrane
    1 * 100 items
    1 * 100 items - $90.54
    $90.54
    1 * 100 items
       $90.54