ContactUsLinkComponent
VWR®, Autoclavable Rotors for Benchtop Centrifuge, Versatile Lab Genius
undefined
VWR®, Autoclavable Rotors for Benchtop Centrifuge, Versatile Lab Genius
  • Catalog No:
  • VWRA521-2859
  • VWRA521-2860
  • VWRA521-2861
  • VWRA521-2872
  • VWRA521-2863
  • VWRA521-2864
  • VWRA521-2865
  • VWRA521-2867
  • VWRA521-2857
  • VWRA521-2868
  • VWRA521-2858
  • Max. capacity:
  • 6×50 ml
  • 16×15 ml
  • 12×15 ml
  • 32×6 ml
  • 2×microplate
  • 4×100 ml
  • 4×50 ml
  • 24×15 ml
  • 4×100 ml
  • 16×15 ml
  • 4×50 ml
  • Max. RCF:
  • 3485 xg
  • 3164 xg
  • 2355 xg
  • 2599 xg
  • 2644 xg
  • 2854 xg
  • 3164 xg
  • 3144 xg
  • 3485 xg
Frequently Bought Together