Orders LinkContactUsLinkComponent
グルコーステストストリップ、Dosatest
Glucose test strips, 0 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 • 2000  mg/L, Enzymatic, 100, 100
  85714.601
グルコーステストストリップ、Dosatest
  85714.601
 :  
グルコーステストストリップ、Dosatest
グルコーステストストリップ、Dosatest
Glucose test strips, 0 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 • 2000  mg/L, Enzymatic, 100, 100
 :  
$88.71
1 * 100 items
Semi-quantitative test strips for the determination of glucose.
  • Ideal for rapid and easy analysis of glucose directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: Yellow to blue-green
 : Delivered as 100 test strips in a tube with instruction leaflet.
  • 化学的方法:
    Enzymatic
  • Pk:
    100
  • 説明:
    Glucose test strips
  • Tests per kit:
    100
  • Range:
    0 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 • 2000  mg/L