Hexafluorosilicic acid 31% in aqueous solution, TECHNICAL
20313.291
:
- パックタイプ:Plastic bottle
- Pk:1 L
- Seq:5037
- Assay:Min. 31 %
:
:144.09 g/mol
:1,29 g/cm³ (20 °C)
:241-034-8
:1778
:8,II
:GHS06
:GHS05
:16961-83-4
:H₂F₆Si
:MFCD00036289