Orders LinkContactUsLinkComponent
プロクリーン、J.T.Baker®(ジェイティベーカー
Proclean, micros bottle, 1 L
Catalog # 3768.1000
Supplier:   Avantor
プロクリーン、J.T.Baker®(ジェイティベーカー
Catalog # 3768.1000
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
プロクリーン、J.T.Baker®(ジェイティベーカー
Proclean, micros bottle, 1 L
CAS Number:  
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 L
Product Details & Documents
pH at 25 °C: 8,7 to 8,9
Total Bacterial Growth (CFU/100 ml): Max. 5
Specifications
Specifications
  • Pk:
    1 L
  • 説明:
    Proclean, micros bottle
Specifications