Orders LinkContactUsLinkComponent
Vydac C8, HPLCカラム
Vydac C8, HPLCカラム
Supplier:   HICHROM
Vydac C8, HPLCカラム
Supplier:  HICHROM
Certificates
Vydac C8, HPLCカラム
Vydac C8, HPLCカラム
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Vydac is a registered trademark of W.R.Grace and Co.
Product Family Options
Product Information
  • カラム形式
    Phase
    粒子サイズ
    内径
    長さ
    Availability
    Price
  • Analytical
    C8
    5 µm
    4,60 mm
    125 mm
    1 * 1 items
  • Analytical
    C8
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    1 * 1 items
  • Analytical
    C8
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm