Digital Solutions
Applications
Support
About
Japan
ContactUsLinkComponent
Perchloric acid
Perchloric acid 70% AR, Rankem®
Perchloric acid 70% AR, Rankem®
RANKP0068
:
Transene
:
Perchloric acid 70% AR, Rankem®
RANKP0068
:
Transene
:
Pk:
300 kg
Seq:
4792
:
:
100.46 g/mol
:
Ambient
:
1873
:
5.1,I
:
GHS03
:
GHS05
:
7601-90-3
:
HClO₄
:
MFCD00011325