VWR®, TLC Glass Plates, Silica HP, Unmodified Layers
これらのTLCガラスプレートは、最適化された粒度分布により優れた分離効率を有する。
- 最適化されたバインダー・システムに基づく特定の染色性と耐摩耗性
- 100%水溶液の検出試薬でも、正確な発色結果を得るための良好な濡れ性
比表面 (BET): ~500 m²/g
比細孔容積:0,75 ml/g
粒子径: 5 - 17 µm
Frequently Bought Together
これらのTLCガラスプレートは、最適化された粒度分布により優れた分離効率を有する。
比表面 (BET): ~500 m²/g
比細孔容積:0,75 ml/g
粒子径: 5 - 17 µm