Digital Solutions
Applications
Support
About
Japan
Orders Link
ContactUsLinkComponent
クロージャー
Bottle Closures
VWR®, 尿器用スクリューキャップ
VWR®, 尿器用スクリューキャップ
Red, Urine container, 120 ml
216-1288
:
VWR Collection
VWR®, 尿器用スクリューキャップ
216-1288
:
VWR Collection
VWR®, 尿器用スクリューキャップ
Red, Urine container, 120 ml
1 * 1.000 items
-
+
CoC VWR Specimen Containers, Conical, with Screw Caps.pdf
EUDoC_portal_info
For:
Urine container, 120 ml
Colour:
Red