Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, スプラッシュヘッド、Stutzer、ストレート
VWR®, スプラッシュヘッド、Stutzer、ストレート
VWR®, スプラッシュヘッド、Stutzer、ストレート
VWR®, スプラッシュヘッド、Stutzer、ストレート
Borosilicate 3.3 glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance and high resistance to thermal shock
  • Straight, with standard ground joint and socket
These splash heads, according to Stutzer, can be placed directly onto the distillation flask to intercept droplets.
Product Family Options
  • Socket size
    Cone size
  • 14/23 NS
    14/23 NS
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 29/32 NS
    14/23 NS
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 19/26 NS
    24/29 NS
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 29/32 NS
    29/32 NS