Orders LinkContactUsLinkComponent
トング、PTFEコーティング、VWR®製
トング、PTFEコーティング、VWR®製
229 mm
Catalog # VWRU82027-376
Supplier:   VWR Collection
トング、PTFEコーティング、VWR®製
Catalog # VWRU82027-376
Supplier:  VWR Collection
トング、PTFEコーティング、VWR®製
トング、PTFEコーティング、VWR®製
229 mm
Price
$53.16
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents
Designed to handle hot, cold, corrosive, or sticky materials without scratching or damaging container exteriors.
  • Stainless steel construction
  • PTFE coating
  • Nonsticking and non-corrosive
Contoured jaw enables the handling of crucibles and other objects. Tongs are used for handling chemically active materials.
Specifications
  • 長さ:
    229 mm