Orders LinkContactUsLinkComponent
スプーンヘラ, 磁器
スプーンヘラ, 磁器
スプーンヘラ, 磁器
スプーンヘラ, 磁器
Chemical-porcelain spatulas feature a spatula on one end and a spoon on the other.
  • High chemical resistance
  • Glazed for added protection
Product Family Options
  • 長さ
    容量
  • 165 mm
    0,5 ml
    1 * 1 items
    1 * 1 items - $76.88
    $76.88
    1 * 1 items
       $76.88
  • 195 mm
    1,0 ml
    1 * 1 items
    1 * 1 items - $89.39
    $89.39
    1 * 1 items
       $89.39