Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マイクロキュベット、石英
VWR®, マイクロキュベット、石英
VWR®, マイクロキュベット、石英
VWR®, マイクロキュベット、石英
Product Family Options
  • 説明
  • Cell, quartz, micro cell, 100 μl, 10 mm path length, beam height 15 mm, 1 pcs
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Cell, quartz, micro cell, 200 μl, 10 mm path length, beam height 15 mm, 1 pcs
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • Cell, quartz, micro cell, 500 μl, 10 mm path length, 1 pcs