ContactUsLinkComponent
Vydac 214TP C4, HPLCカラム
Vydac 214TP C4, HPLCカラム
Supplier:  HICHROM
Certificates
undefined
Vydac 214TP C4, HPLCカラム
Supplier:  HICHROM
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 214GD52/N
  • 214TP5215
  • 214TP1010
  • 214TP5115
  • 214TP1022
  • 214TP152022
  • 214TP5210
  • 214TP10415
  • 214GK52/N
  • 214TP510
  • 214GK54/N
  • 214TP104
  • 214FSK1210
  • 214GD104/N
  • 214TP5410
  • 214TP101015
  • 214GD34/N
  • 214GCC1210
  • 214GD54/N
  • 214GD51/N
  • 214TP5405
  • 214TP10152215
  • 214GK104/N
  • 214TP53
  • 214FSK1510
  • 214TP101510
  • 214TP101522
  • 214TP5415
  • 214FSK510
  • 214TP5315
  • 214GCC1520/N
  • 214TP5205
  • 214TP52
  • 214GCC1010
  • 214GCC510
  • 214TP51
  • 554-7580
  • HICH5138110
  • 214GCC152010
  • 214GK51/N
  • Carbon load:
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • 3%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • USP code:
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26