ContactUsLinkComponent
Vydac 208MS C8, HPLCカラム
Vydac 208MS C8, HPLCカラム
Supplier:  HICHROM
Certificates
undefined
Vydac 208MS C8, HPLCカラム
Supplier:  HICHROM
Specifications
  • Catalog No:
  • 208MS52
  • 208MS54
  • 208MS5415
  • 208MS5215
  • 208MS5210
  • Carbon load:
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • USP code:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7