Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ステージ、インサート、エクステンション
VWR®, ステージ、インサート、エクステンション
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ステージ、インサート、エクステンション
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, ステージ、インサート、エクステンション
VWR®, ステージ、インサート、エクステンション
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Stages, inserts and extensions for inverted microscopes.
Product Family Options
Holders
Product Information
  • 説明
    Availability
    Price
  • Holder for Petri dishes, Ø: 38 mm (for 630-2698)
    1 * 1 items
  • Holder for Terasaki and Petri dishes, Ø: 65 mm
    1 * 1 items
  • Holder for slide and Petri dish, Ø: 54 mm
    1 * 1 items
  • Holder for 2+2 slides
    1 * 1 items
  • Holder for Utermöhl chamber (for 630-2699)
    1 * 1 items
Extension
Product Information
  • 説明
    Availability
    Price
  • Load-bearing side extension for VisiScope® IT407 and IT417 (order 2 for each side of the stage)