Digital Solutions
Applications
Support
About
Japan
Orders Link
ContactUsLinkComponent
ワイプ
Disposable Wipes and Towels
Facial Tissues
VWR®, フェイシャルティッシュ、
VWR®, フェイシャルティッシュ、
195×200 mm, 150 sheets per box
115-0600
:
VWR Collection
VWR®, フェイシャルティッシュ、
115-0600
:
VWR Collection
VWR®, フェイシャルティッシュ、
195×200 mm, 150 sheets per box
1 * 150 items
-
+
Two ply facial tissues made from 100% cellulose.
Extra soft.
Colour: White
CoC VWR® Facial Tissues White Colour
coc_VWRI115-0600_2005921
Packed:
150 sheets per box
長さ×幅:
195×200 mm